Merck
09928
Sigma-Aldrich
1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Beilstein:
8832105
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
powder with small lumps
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
kolor
white to faintly beige
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-6(5-10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)