Merck
09659
Sigma-Aldrich
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-Trimethyl-Boc-α-phosphonoglycinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.24
Beilstein:
4296364
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
kolor
colorless to white
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C10H20NO7P/c1-10(2,3)18-9(13)11-7(8(12)15-4)19(14,16-5)17-6/h7H,1-6H3,(H,11,13)
Klucz InChI
LJHAPRKTPAREGO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Wittig-Horner reagent for preparing (Z)-Boc-protected dehydroamino acid derivatives; and saturated, unnatural amino acids by subsequent asymmetric hydrogenation.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
U. Schmidt et al.
Synthesis, 1025-1025 (1992)
K.B. Jorgensen et al.
Tetrahedron, 55, 10527-10527 (1999)
U. Schmidt et al.
Synthesis, 487-487 (1992)