Przejdź do
8.51042
HMBA
Novabiochem®
Synonim(y):
HMBA, 4-Hydroxymethylbenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
682,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
183-185 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChI key
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
General description
Nietrwały, stabilny łącznik TFA dla Fmoc SPPS. Uwalnianie peptydu można przeprowadzić za pomocą różnych nukleofili w celu wygenerowania peptydów z różnymi modyfikacjami karboksylowymi na C-końcu.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-60-0007
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)