Kluczowe dokumenty
0762-BP
Sigma-Aldrich
6-suGalβ-C3-PAA-biot
Wybierz wielkość
1 MG
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
carrier
PAA carrier
białko sprzężone
biotin conjugate
linia produktu
BP-Series
Próba
95% (H-NMR)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~20,000 Da
producent / nazwa handlowa
GlycoNZ
zakres etykietowania
20 mol% Biotin ligand density
metody
flow cytometry: suitable
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
probe type
monosaccharide
probe presentation
polymeric
Zastosowanie
histochemistry
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
BP-Series: Biotinylated Polymeric Probes
This series of glycoconjugate probes includes HOCH2CH2NH3+-salts for acidic sugars. The affinity of these probes is 102 to 105 times higher than that of the corresponding free sugars. The spacer-arm is normally –(CH2)3–, while the spacer arm for biotin is –(CH2)6–. The flexible polymer chain behaves as an additional spacer.
Used as a high molecular weight carrier, poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], abbreviated as PAA, has low non-specific sorption, and is stable to chemical and proteolytic action.
Zastosowanie
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Uwaga dotycząca przygotowania
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)