Merck
06965
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-aminobenzoate
≥97.0% (NT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.24
Beilstein:
2717992
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (NT)
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to light beige
mp
76-78 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7H,12H2,1-3H3
Klucz InChI
YGIRNXMYJLWFLH-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Building block for preparing orthogonally protected pseudopeptide platforms
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P.H. Rasmussen et al.
Tetrahedron Letters, 40, 3511-3511 (1999)