Merck
06717
Supelco
Octyl gallate
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.33
Beilstein:
2132305
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer E:
E311
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
101-104 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Galusan oktylu jest estrem kwasu galusowego, który jest powszechnie stosowany jako przeciwutleniacz w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Może działać przeciwko uszkodzeniom oksydacyjnym powodowanym przez reaktywne formy tlenu (ROS) w postaci rodników hydroksylowych lub nadtlenków wodoru oraz reaktywnych form siarki (RSS)[1]
Substancja ta znajduje się na liście pozytywnej rozporządzenia UE 10/2011 dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Zastosowanie
Galusan oktylu może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania galusanu oktylu w jadalnych olejach roślinnych za pomocą
  • jadalnych olejach roślinnych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej/spektrometrii masowej w czasie przelotu (HPLC/TOF-MS)[2] oraz metodą naprzemiennego rozkładu trójliniowego (APTLD) w połączeniu z detekcją HPLC z matrycą diodową (DAD)[3]
  • suchej żywności metodą HPLC z fazą odwróconą z detekcją za pomocą matrycy fotodiodowej (PDA).[4]
Opakowanie
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fast analysis of synthetic antioxidants in edible vegetable oil using trilinear component modeling of liquid chromatography-diode array detection data.
Wang JY, et al.
Journal of Chromatography A, 1264(2), 63-71 (2012)
Analysis of synthetic antioxidants and preservatives in edible vegetable oil by HPLC/TOF-MS.
Xiu-Qin L, et al.
Food Chemistry, 113(2), 692-700 (2009)
Phenolic acid derivatives with potential anticancer properties-a structure-activity relationship study. Part 1: Methyl, propyl and octyl esters of caffeic and gallic acids.
Fiuza SM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(13), 3581-3589 (2004)
Quantification of synthetic phenolic antioxidants in dry foods by reversed-phase HPLC with photodiode array detection.
Perrin C and Meyer L
Food Chemistry, 77(1), 93-100 (2002)
Anna Radomska
Acta poloniae pharmaceutica, 60(3), 191-195 (2003-10-15)
This paper reports on the effect of captopril on the stability of unsaturated fatty acids in the evening primrose oil. The experiment was performed for captopril at concentrations of 0.05%, 0.1% and 0.2% in the samples of evening primrose oil