Kluczowe dokumenty
SAB4501645
Sigma-Aldrich
Anti-VEGFR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FLK1, KDR, kinase insert domain receptor, protein-tyrosine kinase receptor Flk-1, vascular endothelial growth factor receptor 2
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 151 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDR(3791)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-VEGFR2 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka VEGFR2.
Receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 2 (VEGFR2), znany również jako receptor zawierający domenę wstawki kinazowej (KDR), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 4q12. Kodowane białko należy do rodziny receptorów VEGF.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego VEGFR2.
Zakres immunogenów: 917-966
Zastosowanie
Przeciwciało anty-VEGFR2 wyprodukowane u królika zostało wykorzystane w analizie histochemicznej hydrożeli wstrzykniętych podskórnie.
Działania biochem./fizjol.
Receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 2 (VEGFR2) i jego ligand VEGF odgrywają istotną rolę w angiogenezie i zapaleniu. Ułatwia również autokrynną stymulację VEGF. VEGFR2 jest zaangażowany w progresję różnych typów nowotworów, takich jak glejaki, złośliwe guzy osłonek nerwów obwodowych, potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) i nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Whitney L Stoppel et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 104(12), 3058-3072 (2016-10-28)
Heart failure is the leading cause of death in the United States and rapidly becoming the leading cause of death worldwide. While pharmacological treatments can reduce progression to heart failure following myocardial infarction, there still exists a need for new
Elastic, silk-cardiac extracellular matrix hydrogels exhibit time-dependent stiffening that modulates cardiac fibroblast response
Stoppel WL, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 104(12), 3058-3072 (2016)
Phospholipase C gamma 1 (PLCG1) R707Q mutation is counterselected under targeted therapy in a patient with hepatic angiosarcoma
Prenen H, et al.
Oncotarget, 6(34), 36418-36418 (2015)
The Importance of VEGF-KDR Signaling Pathway Genes should Not Be Ignored When the Risk of Developing Multiple Sclerosis is Taken into Consideration.
Mazdeh M, et al.
Journal of Molecular Neuroscience, 62(1), 73-78 (2017)
Increased Gene Copy Number of c-KIT and VEGFR2 at 4q12 in Primary Breast Cancer Is Related to an Aggressive Phenotype and Impaired Prognosis.
Johansson I, et al.
Genes Chromosomes Cancer, 51(4), 375-383 (2012)