Kluczowe dokumenty
05724
Supelco
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS201, 10 x 0.05g, 3-30 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
producent / nazwa handlowa
Whitehouse Scientific Ltd PS201
wielkość cząstki
3-30 μm
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Opis ogólny
Polydisperse Particle Standard (PS201, rozmiar: 3-30 μm) jest idealny do identyfikacji profilu rozkładu wielkości cząstek (PSD) systemu cząstek.
Zastosowanie
Służy do kalibracji analizatorów wielkości cząstek i liczników cząstek.
Może być również używany do pomiaru precyzji i odtwarzalności analizatora cząstek dyfraktometru laserowego.
Cechy i korzyści
  • nadaje się do rutynowych kontroli kalibracji przyrządów, testowania i korekt
  • dostępny jako czysta próbka
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Revisiting the chronology and environmental conditions for the accretion of late Pleistocene-early Holocene Pampean loess (Argentina)
Torre G, et al.
Chemosphere, 213, 105-119 (2019)
Soil variables that determine lead accumulation in Bidens pilosa L. and Tagetes minuta L. growing in polluted soils.
Salazar M J, et al.
Geoderma, 279, 97-108 (2016)
Arsenic-bearing phases in South Andean volcanic ashes: Implications for As mobility in aquatic environments
Bia G, et al.
Chemical Geology , 393, 26-35 (2015)
The paleoclimatic message from the polymodal grain-size distribution of late Pleistocene-early Holocene Pampean loess (Argentina)
Torre G, et al.
Chemosphere, 42, 100563-100563 (2020)