Merck
00239
Mikrocząstki magnetyczne, funkcjonalizowane karboksylami
Synonim(y):
Mikrocząstki magnetyczne, funkcjonalizowane karboksylami
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
description
particle mass concentration 18 - 22 mg/mL
bp
212 °C
mp
32 °C
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Karboksylowe funkcjonalizowane mikrocząstki magnetyczne są standardem wielkości cząstek, przeznaczonym do profilowania rozkładu wielkości cząstek (PSD) badanych próbek.
Application
Używany do kalibracji wielkości cząstek sprzętu.
Może być również używany do:
  • badania substancji biochemicznych i odczynników, a także mikrocząstek magnetycznych.
  • lepszego zrozumienia mechanizmu, w jaki toksyczne cząsteczki unoszące się w powietrzu mogą wpływać na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.
Features and Benefits
  • nadaje się do rutynowych kontroli kalibracji przyrządów, testowania i korekt
  • dostępny w opakowaniu 10 ml jako czysta próbka
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)