Kluczowe dokumenty
04600585
Myrcene
primary reference standard
Synonim(y):
β-Myrcene, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
~7 mmHg ( 20 °C)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
Klucz InChI
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis