Merck
04597
Supelco
Ethyl myristate
analytical standard
Synonim(y):
Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
Beilstein:
1776382
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435-1.437
n20/D 1.436 (lit.)
bp
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mirystynian etylu jest długołańcuchowym estrem etylowym kwasu tłuszczowego (FAEE), który jest stosowany jako biochemiczny marker nadmiernego spożycia alkoholu.[1]
Zastosowanie
Mirystynian etylu może być stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu jako biomarkera alkoholu w wysuszonych plamkach krwi[2] i próbkach włosów[3] technikami opartymi na chromatografii. Mirystynian etylu może być również stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu w wybranych aromatach piwa [4] za pomocą ekstrakcji sorpcyjnej z mieszadłem i ekstrakcji zwrotnej rozpuszczalnikiem.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomás Horák et al.
Journal of chromatography. A, 1196-1197, 96-99 (2008-05-30)
Free medium-chain fatty acids in beer originate from raw materials, mainly from the fermentation activity of yeasts, and can influence beer taste, vitality of yeasts and also the foam stability of beer. This study presents the development of the method
Marc Luginbühl et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(13), 3503-3509 (2016-03-13)
The forensic utility of fatty acid ethyl esters (FAEEs) in dried blood spots (DBS) as short-term confirmatory markers for ethanol intake was examined. An LC-MS/MS method for the determination of FAEEs in DBS was developed and validated to investigate FAEE
Lucia Politi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 54(5), 1192-1195 (2010-12-17)
A gas chromatography-mass spectrometry method for the determination of ethyl myristate, ethyl palmitate, ethyl oleate, and ethyl stearate in hair samples was developed, validated and applied to real samples. Ethyl myristate, ethyl palmitate, ethyl oleate, and ethyl stearate are fatty
Nadia De Giovanni et al.
Journal of analytical toxicology, 32(2), 156-159 (2008-03-13)
The diagnosis of alcoholism is a topical subject of discussion; in fact, many studies have been published on the determination of biochemical markers useful to this target. Fatty acid ethyl esters (FAEE) are minor metabolites of ethanol, and their usefulness
Elisabetta Bertol et al.
Drug testing and analysis, 6(9), 930-935 (2014-01-17)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs) are minor ethanol metabolites that can accumulate in hair. The performance of hair FAEEs as a biomarker that can discriminate null or moderate drinking from risky, excessive drinking was verified by evaluating the relationship between