Merck
03557
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)
tested according to Ph. Eur., 35,000
Synonim(y):
Makrogol 35,000
About This Item
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
agency
tested according to Ph. Eur.
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
~35000
rozpuszczalność
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble
organic solvents: soluble
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Poli (glikol etylenowy) może być stosowany jako związek testowy wykorzystywany w nadprodukcji i oczyszczaniu rekombinowanego Lactobacillus reuteri LrNDT.[1] Może być również stosowany do zatężania mutantów o niższych poziomach wydzielania stosowanych w testach ELISA do ilościowego oznaczania shgp190 i kompleksów LIF/shgp190.[2]
Działania biochem./fizjol.
Glikol polietylenowy (PEG) jest polimerem kondensacyjnym tlenku etylenu i wody. Usprawnia ponowne zwijanie wyekstrahowanych białek. Umożliwia to charakteryzację skrystalizowanych białek.[3][4]
Uwaga dotycząca przygotowania
Poli(glikol etylenowy) rozpuszcza się w wielu rozpuszczalnikach organicznych i jest łatwo rozpuszczalny w węglowodorach aromatycznych. W niewielkim stopniu rozpuszcza się także w węglowodorach alifatycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jesús Fernández-Lucas et al.
Applied and environmental microbiology, 76(5), 1462-1470 (2010-01-06)
A novel type II nucleoside 2'-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri (LrNDT) has been cloned and overexpressed in Escherichia coli. The recombinant LrNDT has been structural and functionally characterized. Sedimentation equilibrium analysis revealed a homohexameric molecule of 114 kDa. Circular dichroism studies
Juliette Bitard et al.
The Journal of biological chemistry, 278(18), 16253-16261 (2003-02-26)
The leukemia inhibitory factor (LIF) receptor comprises the low affinity binding chain gp190 and the high affinity converter gp130. The ectodomain of gp190 is among the most complex in the hematopoietin receptor family, because it contains two typical cytokine receptor
J L Cleland et al.
The Journal of biological chemistry, 267(19), 13327-13334 (1992-07-05)
Polyethylene glycol (PEG) inhibited aggregation during refolding of bovine carbonic anhydrase B (CAB) through the formation of a nonassociating PEG-intermediate complex. Stoichiometric concentrations of PEG were required for complete recovery of active protein during refolding at aggregating conditions. For example
J L Cleland et al.
Bio/technology (Nature Publishing Company), 10(9), 1013-1019 (1992-09-01)
Previous studies on the refolding of recombinant bovine carbonic anhydrase B (CAB) indicated that polyethylene glycol (PEG) significantly enhanced the recovery of active protein by reducing aggregation. To further test the ability of PEG to enhance refolding, three recombinant human
I L Konorova et al.
Patologicheskaia fiziologiia i eksperimental'naia terapiia, (4)(4), 7-9 (1991-07-01)
The search for antiaggregatory compounds is undertaken, as a rule, under in vitro conditions which do not reflect the dynamics of the real process. The present work deals with study of the peculiarities of the development of the collagen induced