18380
N-Sulfocarbamoylsaxitoxin solution
20 μg/g in acetic acid, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
GTX5 solution, Gonyautoxin solution, Toxin B1 solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
20 μg/g in acetic acid
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H17N7O7S/c11-6-14-5-4(3-24-8(18)16-25(21,22)23)13-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)15-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,13)(H,16,18)(H3,11,14,15)(H,21,22,23)/t4-,5-,10-/m0/s1
Klucz InChI
JKKCSFJSULZNDN-HGRQIUPRSA-N
Opis ogólny
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)