Merck
01490590
Ginkgolide C
primary reference standard
Synonim(y):
1,7-Dihydroxy-ginkgolide A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12OC(=O)[C@@H](C)[C@]1(O)[C@@]34OC5OC(=O)[C@H](O)C56[C@@H]([C@H](O)[C@@H](OC3=O)[C@@]46[C@H]2O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H24O11/c1-5-12(24)28-11-8(22)18-10-6(21)7(16(2,3)4)17(18)9(23)13(25)30-15(17)31-20(18,14(26)29-10)19(5,11)27/h5-11,15,21-23,27H,1-4H3/t5-,6+,7+,8+,9+,10-,11+,15?,17?,18-,19-,20-/m1/s1
Klucz InChI
AMOGMTLMADGEOQ-CFTQXCTRSA-N
Opis ogólny
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Cynarin phyproof® Reference Substance
PHL89179
Cynarin
Haixia Lin et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 338-349 (2014-03-07)
Ginkgo biloba has been used for many thousand years as a traditional herbal remedy and its extract has been consumed for many decades as a dietary supplement. Ginkgo biloba leaf extract is a complex mixture with many constituents, including flavonol