Merck
01419
Supelco
1,2-Propanediamine-1,2,3-13C3,1-15N hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H1015NN · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
151.02
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99.0%
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[13CH3][13CH](N)[13CH2][15NH2]
Powiązane kategorie
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.