Kluczowe dokumenty
00931
cis-4-Hepten-1-al
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥93.0% (GC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434
tw
60 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CC\C=C/CCC=O
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)