Kluczowe dokumenty
PHR3042
Methyl Salicylate Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
Wybierz wielkość
1450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1450,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1437461
rodzina API
methyl salicylate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
mp
96-99 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-4-8(11)7(5-6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
ALBUJVBOIXVVLS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)