Merck
00045
Sigma-Aldrich
Boc-11-Aun-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
11-(Boc-amino)undecanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H31NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.42
Beilstein:
1975656
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
powder with small lumps
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
kolor
white
mp
66-72 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H31NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Klucz InChI
HPTPZJBSQUULAV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Protected amino alkyl spacer; Reagent for introducing a peptidomimetic analogue of a tetrapeptide residue
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rafaela Cristina Sanfelice et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(32), 7037-7045 (2020-07-18)
The synergistic use of blends of regioregular poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and poly(vinylidene fluoride) (PVDF) or poly((vinylidene fluoride)-block-(methyl methacrylate)) (PVDF-PMMA) to form Langmuir and Langmuir-Schaefer (LS) films is reported. P3HT has wide applications in sensor devices because of its properties such as
S R Nagarajan et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(10), 1422-1438 (1997-05-09)
MyristoylCoA:protein N-myristoyltransferase (NMT) covalently attaches the 14-carbon saturated fatty acid myristate, via an amide bond, to the N-terminal glycine residues of a variety of cellular proteins. Genetic studies have shown that NMT is essential for the viability of the principal