Kluczowe dokumenty
37-0690
Zirconium(IV) oxide
CP
Synonim(y):
Zirconia
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
dostępność
available only in Japan
tw
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
gęstość
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N