Kluczowe dokumenty
32-0140
Fluorescein sodium salt
SAJ first grade
Synonim(y):
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
~8.3 (20 °C, 10 g/L)
fluorescencja
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?