Kluczowe dokumenty
28-5911
Sulfuric acid
≥97.0%, suitable for determination of toxic metals
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
gęstość pary
<0.3 (25 °C, vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 146 °C)
opis
Nominally 95-98% H2SO4
Próba
≥97.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
gęstość
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for determination of toxic metals
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?