Kluczowe dokumenty
28-2930
Sodium dithionite
CP
Synonim(y):
Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)