Kluczowe dokumenty
24-5590
Potassium sulfate
JIS special grade, ≥99.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1