Kluczowe dokumenty
24-3800
Polyvinylpyrrolidone
CP, Mw 1200000, K 90, 11.5-12.8% N basis
Synonim(y):
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Postać
solid
masa cząsteczkowa
Mw 1200000
dostępność
available only in Japan
stężenie
11.5-12.8% (N)
ciąg SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Klucz InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1