Kluczowe dokumenty
05-7180
Cyclohexanol
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.98 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥95.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
572 °F
granice wybuchowości
12.25 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)