Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~15 kDa
species reactivity
human
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~0.6 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells, western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extract of HeLa cells or cell extract of HEK293-T cells transfected with human SUMO-2
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SUMO2(6613)
mouse ... Sumo2(170930)
Powiązane kategorie
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S9571-25UL | 04061837897757 |
| S9571-200UL | 04061837897740 |