Kluczowe dokumenty
05-5860
Copper(II) chloride dihydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥97.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
dostępność
available only in Japan
pH
3.0-3.8
mp
100 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Klucz InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3