Merck
05-3400
Sigma-Aldrich
Chloroform
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
JIS special grade
Próba:
≥99.0%
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
ciśnienie pary:
160 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
JIS special grade
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Accalia Fu et al.
Diabetologia, 58(7), 1513-1522 (2015-04-16)
Precise regulation of insulin secretion by the pancreatic beta cell is essential for the maintenance of glucose homeostasis. Insulin secretory activity is initiated by the stepwise breakdown of ambient glucose to increase cellular ATP via glycolysis and mitochondrial respiration. Knockout
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Mette Bohl et al.
The American journal of clinical nutrition, 101(4), 870-878 (2015-04-04)
Abdominal obesity and exaggerated postprandial lipemia are independent risk factors for cardiovascular disease (CVD) and mortality, and both are affected by dietary behavior. We investigated whether dietary supplementation with whey protein and medium-chain saturated fatty acids (MC-SFAs) improved postprandial lipid
Shuiquan Tang et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 368(1616), 20120318-20120318 (2013-03-13)
Two novel reductive dehalogenases (RDases) that are highly similar to each other but catalyse distinct dechlorination reactions were identified from Dehalobacter-containing mixed cultures. These two RDases were partially purified from crude protein extracts of anaerobic dechlorinating enrichment cultures using blue
Pramod Kumar et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 21(7), 660-670 (2014-12-24)
Tissue engineering by self-assembly uses the cells' secretome as a regeneration template and biological factory of trophic factors. Despite the several advantages that have been witnessed in preclinical and clinical settings, the major obstacle for wide acceptance of this technology