Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ba(OH)2 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.46
UNSPSC Code:
12352305
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-234-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
78 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyzes the β-elimination of phosphoserine residues.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium hydroxide octahydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?