01-4800
Ammonium molybdate tetrahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
dostępność
available only in Japan
gęstość
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1