Kluczowe dokumenty
01-2670
Aluminum chloride hexahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
Próba
≥97.0%
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
dostępność
available only in Japan
pH
2.5-3.5 (20 °C)
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Lungs
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges