Kluczowe dokumenty
11669915001
Roche
Test ELISA na proliferację komórek, BrdU (chemiluminescencyjny)
Synonim(y):
BrdU, proliferacja komórek
Wybierz wielkość
3810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3810,00 zł
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for ≤1,000 tests
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
ELISA: suitable
metoda wykrywania
chemiluminescent
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- for bromodeoxyuridine (BrdU) proliferation assay in ReN and primary astrocytes[1]
- to test the effect on imatinib on the proliferation of neuroblastoma cells using BrdU incorporation assay[2]
- to check the effect of palbociclib on cell cycle inhibition using BrdU incorporation in pancreatic patient-derived primary cell lines[3]
- Detection and quantification of cell proliferation induced by growth factors and cytokines[4][5]
- Determination of the inhibitory or stimulatory effects of various compounds on cell proliferation in environmental and biomedical research, and in the food, cosmetic, and pharmaceutical industries
- Measurement of the immunoreactivity of lymphocytes, stimulated by mitogens or antigens
- Analysis of the chemosensitivity of tumor cells to different cytostatic drugs in medical research
Opakowanie
Komponenty
- BrdU Labeling Reagent, 1,000x conc
- FixDenat
- Anti-BrdU-POD 4. Antibody Dilution Solution
- Washing Buffer PBS, 10x conc.
- Substrate Component A
- Substrate Component B
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- BrdU Labeling Reagent
- FixDenat ready-to-use
- Anti-BrdU-peroxidase antibody
- Antibody Dilution Solution ready-to-use
- ready-to-use 10x concentrated
- Substrate Component A
- Substrate Component B
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Testy komórkowe do proliferacji komórek (BrdU, MTT, WST1), żywotności komórek i eksperymentów cytotoksyczności do zastosowań w badaniach nad rakiem, neuronauką i komórkami macierzystymi.