Kluczowe dokumenty
WHA3017915
Whatman® cellulose chromatography papers
17 CHR, W × L 460 mm × 570 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
bibuła, membrany celulozowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose membrane
sheets
sterylność
non-sterile
Właściwości
17-chr
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 3017-915
Whatman Article No. 28419237 (US reference)
Parametry
190 mm/30 min flow rate
szer. × dł.
460 mm × 570 mm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Papier do chromatografii celulozowej Whatman Grade 17 Chr to wysoce chłonny papier celulozowy do przygotowawczej chromatografii papierowej, Western blotting i blottingu kwasów nukleinowych. Gruby celulozowy papier chromatograficzny o równomiernym odprowadzaniu wilgoci i działaniu kapilarnym.
Wyprodukowany i przetestowany specjalnie do przygotowawczej chromatografii papierowej. Papier do chromatografii celulozowej Whatman Grade 17 Chr to czysta celuloza. Nasza celuloza jest produkowana w całości z najwyższej jakości włókien bawełnianych, bez żadnych dodatków. Są one dostępne w szerokiej gamie rozmiarów - zarówno w arkuszach, jak i rolkach.
Cechy i korzyści
  • Zdolność do odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego: ważne w separacji chemicznej
  • Trwałość: odpowiedni do dużych obciążeń
  • Szybkość przepływu: pozwala na bardzo wysokie szybkości przepływu (190 mm/30 min)
  • Szerokie zastosowanie: zarówno w blottingu białek, jak i kwasów nukleinowych
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The