10904988001
Roche
m7G(5′)ppp(5′)G
P1-5′-(7-Methyl)-guanosine-P3-5′-guanosine triphosphate
Synonim(y):
methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-, p1-5′-(7-methyl)-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate | methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-
About This Item
Polecane produkty
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
815.3
opakowanie
pkg of 5 U
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Jakość
Charakterystyka techniczna
Definicja jednostki
The data for converting A250 units into mg is: 5 A250 units = 0.2347 μM = 0.1914 mg.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.