Przejdź do
06-1354
Przeciwciało przeciwko enzymowi zamykającemu mRNA
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
mRNA-capping enzyme, HCAP1, HCE, Polynucleotide 5′-triphosphatase, mRNA 5′-triphosphatase, Tpase, mRNA guanylyltransferase, GTP--RNA guanylyltransferase, GTase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RNGTT(8732)
General description
Enzym zamykający mRNA jest jednym z pierwszych czynników cyklu transkrypcji mRNA, który jest związany z domeną C-końcową (CTD) i działa poprzez dodanie odwróconej grupy guanylowej (znanej również jako "czapeczka") do końca 5'. Enzym zamykający mRNA ma również aktywność trifosfatazy i transferazy guanylowej. CTD służy również do regulacji enzymu zamykającego i ma zdolność usuwania fosforanu Ser5, który jest związany z uwalnianiem enzymu zamykającego z kompleksu zamykającego. Enzym zamykający mRNA ma wiele innych funkcji podczas transkrypcji, w tym; stabilizację polimerazy II, aktywację wczesnej elongacji i redukcję ponownej inicjacji.
~66 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu enzymowi zamykającemu mRNA.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło enzym kapsujący mRNA w komórkach NIH/3T3, A431 i HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-mRNA (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzone w WB, ICC do wykrywania enzymu zamykającego mRNA, znanego również jako enzym zamykający mRNA, HCAP1, HCE.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis: 1:5,000 dilution of this antibody detected mRNA-capping enzyme on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)