Merck
06432379001
Roche
Zestaw do obrazowania żywotności komórek 5x96
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.55
zastosowanie
sufficient for 5 96-well plate(s)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
protect from light
fluorescencja
λex 361 nm; λem 486 nm (nuclei dye)
λex 490 nm; λem 515 nm (viable dye)
λex 535 nm; λem 617 nm (dead dye)
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opis ogólny
Zestaw do obrazowania żywotności komórek to prosty i szybki sposób pomiaru żywotności komórek ssaków przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej i zautomatyzowanych platform do obrazowania, takich jak Cellavista System. Zoptymalizowany dla 96-dołkowych płytek, liczba żywych i martwych komórek, jak również całkowita liczba komórek, są określane jednocześnie dla wybranego obszaru dołka.
Zestaw jest przeznaczony dla 5 × 96 reakcji do stosowania w średnio- i wysokoprzepustowej analizie zachowania komórek.
  • Określenie całkowitej liczby komórek za pomocą barwienia fluorescencyjnego jąder komórkowych.
  • Fluorymetryczne określenie odsetka martwych komórek na podstawie przepuszczalności błony.
  • Weryfikacja znakowania żywych komórek ilościowo za pomocą barwienia fluorescencyjnego przy użyciu barwnika witalnego.
Zastosowanie
Kwantyfikacja komórek i kontrola ich żywotności są bardzo ważnymi metodami w biologii komórki. Obejmuje to zarówno badania z zakresu nauk przyrodniczych, jak i zastosowania przemysłowe. Prosty, dokładny i szybki "jednoetapowy test" sprawia, że zestaw do obrazowania żywotności komórek jest idealnym narzędziem do kontroli jakości komórek w procesach komórkowych, szczególnie w zastosowaniach o średniej i wysokiej przepustowości.
Cechy i korzyści
Liczenie komórek i ich żywotność mają zasadnicze znaczenie dla procesów komórkowych. Zestaw do obrazowania żywotności komórek Roche spełnia następujące wymagania:
  • Brak ryzyka utraty komórek w jednoetapowym teście: Nie ma etapów utrwalania ani płukania.
  • Oszczędność czasu i zasobów: Całkowity czas testu dla mikropłytki 1 x 96 dołków wynosi tylko 35 minut.
  • Uzyskanie wysoce powtarzalnych wyników dzięki zautomatyzowanemu obrazowaniu i ocenie danych za pomocą systemu Cellavista firmy Roche.
Opakowanie
1 zestaw zawierający 3 elementy.
Uwaga dotycząca przygotowania
Warunki przechowywania (roztwór roboczy): Fiolka 3: Produkt jest stabilny do daty ważności wydrukowanej na etykiecie, gdy jest przechowywany w temperaturze od -15 do -25 °C. Zawartość można zamrażać i rozmrażać co najmniej 5 razy po przygotowaniu roztworu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -15-25 °C. (Fiolki 1 i 2 można zamrażać i rozmrażać co najmniej 5 razy. Fiolkę 3 można zamrozić i rozmrozić co najmniej 5 razy po przygotowaniu roztworu).
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Nuclei Dye (blue cap) for fluorimetric determination of cell count based on labeling of cell nuclei
  • Dead Dye (red cap) for fluorimetric determination of dead cells based on cell permeability
  • Viable Dye ( green cap) for fluorimetric determination of viable cells based on metabolic activity
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fengliang Wang et al.
Molecular medicine reports, 16(4), 5441-5449 (2017-08-30)
Previous studies have reported that angelicin exerted antiproliferative effects on several types of tumor cell. However, to the best of our knowledge, the effects of angelicin monotherapy on human liver cancer remain to be investigated. In the present study, the
Lingbo Xu et al.
Molecular medicine reports, 23(6) (2021-04-22)
Our previous study reported that microRNA (miR)‑30a‑5p upregulation under hypoxia postconditioning (HPostC) exert a protective effect on aged H9C2 cells against hypoxia/reoxygenation injury via DNA methyltransferase 3B‑induced DNA hypomethylation at the miR‑30a‑5p gene promoter. This suggests that miR‑30a‑5p may be
Kun Xiao et al.
Gut pathogens, 13(1), 63-63 (2021-10-21)
The liver plays an important role in production and metabolism of homocysteine (Hcy), which has been reported to be involved in liver injury. In our previous work, we confirm that Hcy can induce liver injury by activating endoplasmic reticulum (ER)