Merck
05480647001
Roche
Ludzkie DNA COT, klasa fluorometryczna
solution, pkg of 1 mg
Synonim(y):
DNA
Wybierz wielkość
1 MG
2820,00 zł
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105335
NACRES:
NA.21
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human placenta (DNA)
Poziom jakości
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 1 mg
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
1.0-1.5 mg/mL
zanieczyszczenia
HCV/HBV, none detected
HIV 1/2, none detected
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: miscible
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opis ogólny
COT Human DNA jest przygotowywany z ludzkiego DNA łożyskowego poprzez ścinanie, denaturację i ponowne wyżarzanie w warunkach, które wzbogacają wysoce powtarzalne elementy. Może być stosowany do tłumienia krzyżowej hybrydyzacji z ludzkim powtarzalnym DNA, gdy sondy ludzkiego DNA są hybrydyzowane in situ. Ogólne zastosowania to hybrydyzacje FISH i mikromacierzy DNA, takie jak porównawcza hybrydyzacja genomu, a także wszystkie zastosowania, w których złożone ludzkie DNA jest używane jako cel lub sonda podczas eksperymentów hybrydyzacji.
Zastosowanie
Ludzkie DNA COT jest wykorzystywane w następujących zastosowaniach:
  • Znakowanie i wykrywanie kwasów nukleinowych
  • Aplikacje mikromacierzy DNA, takie jak porównawcza hybrydyzacja genomu i przechwytywanie sekwencji
  • Złożona hybrydyzacja ludzkich kwasów nukleinowych, taka jak FISH.
W zastosowaniach mikromacierzowych COT Human DNA jest stosowany w roztworach hybrydyzacyjnych do blokowania powtarzających się sekwencji próbek DNA przed niespecyficzną hybrydyzacją. W filtrach i innych technikach hybrydyzacji, COT Human DNA jest również stosowany w roztworach do wstępnej hybrydyzacji w celu inaktywacji niespecyficznych docelowych miejsc wiązania. We wszystkich zastosowaniach klienci chcieliby jak najskuteczniej tłumić sygnały niespecyficzne. Dziedzina naukowa, do której skierowany jest ten produkt, jest przeznaczona dla naukowców zainteresowanych analizą zmian genomowych w ludzkim genomie.
Cechy i korzyści
  • Poprawa specyficzności poprzez blokowanie niespecyficznych motywów kwasów nukleinowych przy użyciu wysokich stężeń dwuniciowego, powtarzalnego ludzkiego DNA.
  • Uzyskanie spójnych i wiarygodnych wyników przy użyciu fluorometrycznej kwantyfikacji ludzkiego DNA COT, w celu preferencyjnego wykrywania dsDNA.
  • Używaj ludzkiego DNA COT, które zostało przetestowane przy użyciu mikromacierzy DNA i porównawczej hybrydyzacji genomowej (CGH).
Elementy repetytywne (IRS) obecne w sondzie (np. kosmidy, YAC, sondy do malowania chromosomów) generują niespecyficzne sygnały hybrydyzacyjne, które są rozprowadzane po całym chromosomie lub genomie. Aby zapewnić specyficzną hybrydyzację sondy do chromosomalnego miejsca docelowego (np. sekwencji jednokopijnych lub powtórzeń o niskiej kopiowalności), sonda musi zostać zdenaturowana w obecności nadmiaru nieznakowanego ludzkiego DNA COT. COT Human DNA służy jako konkurent. W kolejnym etapie wstępnego wyżarzania, powtarzające się elementy sondy szybko hybrydyzują z nadmiarem powtórzeń w COT Human DNA, podczas gdy większość specyficznych sekwencji sondy pozostaje jednoniciowa, a zatem może być hybrydyzowana z ich chromosomalnymi celami. Technika ta znana jest jako chromosomalna hybrydyzacja in situ (CISS).
Jakość
The concentration of the COT Human DNA, Fluorometric Grade, is accurately measured to provide a consistent 1.0 to 1.5mg/ml by fluorometric determination using the Hoechst Dye 33258. Fluorometric analysis ensures a high concentration of repetitive DNA for a consistent, high concentration of active repetitive sequence motifs and optimal suppression of unspecific signals in complex nucleic acid hybridization experiments. Each lot is performance tested in a standard DNA microarray comparative genomic hybridization (CGH) experiment, which makes this product especially suitable for CGH and other DNA microarray applications. COT Human DNA, Fluorometric Grade has a shelf-life of 18 months.
For quality assessment in the CGH application, target sequences located on the X-chromosome are compared in male and female genomic DNA samples. The donor material for this product was tested for HBs antigen and for the presence of antibodies to HIV-1, HIV-2, HCV, and found to be negative.
Sekwencja
Maksymalny rozkład długości w zakresie od 50 do 300 nukleotydów
Postać fizyczna
Roztwór w 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,2
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -15-25 °C. (wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie nie pogarsza jakości produktu).
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)