Kluczowe dokumenty
03270289001
Roche
Zestaw parafinowy RNA o wysokiej czystości
kit of for up to 100 isolations
Wybierz wielkość
2580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2580,00 zł
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- RT-PCR
- RT-PCR z wyświetlaniem różnicowym
- Synteza cDNA
- Przedłużanie primerów
Cechy i korzyści
- Izolacja RNA odpowiedniego do RT-PCR z archiwizowanych tkanek parafinowych (do 15 lat).
- Uzyskaj skoncentrowany produkt , który jest gotowy do użycia (nie wymaga wytrącania RNA).
- Szybkie przygotowanie całkowitego RNA z wycinków tkanek w około 2 godziny (po całonocnym trawieniu).
- Uzyskanie wysoce czystego RNA do wykorzystania w procedurach kwantyfikacji względnego mRNA (np. w systemie Lightcycler® ).
- Wyeliminowanie stosowania niebezpiecznych związków organicznych, takich jak chlorek cezu, fenol, chloroform i bromek etydyny.
Komponenty
- Tissue Lysis Buffer
- Proteinase K, PCR-grade
- Binding Buffer
- Wash Buffer I
- Wash Buffer II
- DNase I
- DNase Incubation Buffer
- Elution Buffer
- High Pure Filter Tubes
- Collection Tubes
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Pojemność: Probówki High Pure Spin Filter Tubes mieszczą do 800 μL objętości próbki.
Materiał próbki:
- 5 - 10 μm skrawki utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie tkanek (np. okrężnica, pierś, wątroba, nerki, śledziona ssaków, w tym próbki z badań na ludziach).
- 20-30 mg świeżo zamrożonej tkanki stałej.
- Skrawki tkanek 3 × 5 μm ze świeżo zamrożonych tkanek.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?