Kluczowe dokumenty
ZLXLALCAB
Milli-Q
Alarm Relay Cable
For use with Milli-Q® high-flow water purification systems
Synonim(y):
Alarm cable-2x 24 vdc 4 w, 2x 4-20 mA
Wybierz wielkość
1 EA
926,00 zł
926,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
926,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
926,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Opis ogólny
This alarm output allows remote monitoring of alerts and alarms through an external device and/or through the MyMilli-Q remote service feature.
Zastosowanie
For use with Milli-Q® CLX/HX/HXSD/HR water purification systems
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany