Kluczowe dokumenty
ZLXL000PR
Milli-Q
Feed Water Pressure Regulator
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
Synonim(y):
XL Feed Pressure Regulator 0-25 bars
Wybierz wielkość
1 EA
1730,00 zł
1730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
1730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® CLX
Opis ogólny
This feed water pressure regulator adjusts the inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements.
Zastosowanie
For high volume water systems.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany