Kluczowe dokumenty
ZKITRES00SD
Milli-Q
Resistivity Kit for High-throughput Systems
For use with Milli-Q® HX 7000 SD water systems
Wybierz wielkość
1 KIT
4090,00 zł
4090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
4090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
4090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® HX
Opis ogólny
Installed within the purification system, this resistivity monitor verifies the resistivity level of water in the loop.
Cechy i korzyści
  • The resistivity booster can be easily installed on the front of the water purification system.
  • The ergonomic and patented pack-locking mechanism allows for rapid replacement when needed.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany