Kluczowe dokumenty
ZKITRES01T0CSD
Milli-Q
Resistivity Boost & TOC for High-throughput Systems
For use with Milli-Q® HX 7000 SD water systems
Synonim(y):
Resistivity Boost & TOC Monitor for High-flow Systems
Wybierz wielkość
1 KIT
20 190,00 zł
20 190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
20 190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
20 190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® HX
Opis ogólny
Installed within the purification system, the resistivity booster ensures the correct resistivity water flows in the loop and into the reservoir.
The in-line TOC (total organic carbon) monitor verifies TOC levels of system water is <500 ppb.
Cechy i korzyści
  • The resistivity booster may be easily installed on the front of the water purification system.
  • The ergonomic and patented pack-locking mechanism allows for rapid replacement when needed.
  • TOC monitor saves time and money and avoids the need for duplicate assays or repeated instrument calibrations.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany