Kluczowe dokumenty
XX6702506
Millipore
Pressure Tubing with 1/4 in. NPT adapters, PE
Accessories for filter holders for sample preparation.
Wybierz wielkość
1 EA
832,00 zł
832,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
832,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
832,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Materiały
polyethylene tubing
Poziom jakości
Parametry
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
śr. wewn.
6.3 mm (0.25 in.)
Długość
1.83 m (6 ft)
183 cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.
Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2", 2", etc. 1 1/2" TC fittings connect to 1" or 1 1/2" O.D. tube sizes. 2" TC fittings connect to 2" O.D. tube size only.
Zastosowanie
Accessories for filter holders for sample preparation.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Not autoclavable
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13