Kluczowe dokumenty
XX6200036
Millipore
Zestaw wymienny, XX62 000 35
Wybierz wielkość
1 EA
504,00 zł
504,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
504,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
504,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Warunki transportu
ambient
Poziom jakości
Opis ogólny
Strzykawki polipropylenowe służą do dozowania płynów do małych pojemników i filtrowania ciśnieniowego małych objętości przez uchwyty filtrów jednostek filtrujących z żeńskimi wlotami Luer-Slip. Strzykawki mają męskie wyloty Luer-Slip. Opcjonalny dwukierunkowy zawór próżniowy, nylonowy adapter męski na męski Luer i gumowa rurka z męskim wlotem Luer przekształcają tę standardową strzykawkę w ręczną pompę próżniową. Do zastosowań sterylnych dostępna jest autoklawowalna strzykawka próżniowa ze stali nierdzewnej z dwudrożnym zaworem ze stali nierdzewnej.
Zastosowania:
Filtracja cieczy o małej objętości, ręczna pompa do filtracji w terenie z jednostkami Sterifil i innymi uchwytami filtrów
Komponenty
includes plunger O-ring, 2 valve O-rings, valve spring, seals and balls
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13