Key Documents
XX42P0L62
Millipore
Long Tie Rods for Stainless Steel Pellicon Holder
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Wysokość
25.4 cm (10 in.)
Długość
22.2 cm (8.75 in.)
Szerokość
38 cm
masa
24 kg
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany