Kluczowe dokumenty
XX42LSS11
Millipore
System zestawów laboratoryjnych 115 V
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
wejście AC/DC
115 V, 60 Hz
producent / nazwa handlowa
Labscale
Parametry
15 mL min. working volume
4-45 °C temperature
5.9 bar max. inlet pressure (85 psi)
5.9 bar max. transmembrane pressure (85 psig)
Wysokość
45.7 cm (18 in.)
Długość
21.6 cm (8.5 in.)
Szerokość
27.9 cm (11 in.)
masa
5.9 kg (13 lb)
Informacje prawne
LABSCALE is a trademark of EMD Millipore Corporation
część zamienna