PXB030A50
Pellicon® XL Cassette with Biomax® Membrane
filtration area 50 cm2, NMWCO 30 kDa
Synonim(y):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 30 kDa 0.005 m2
Wybierz wielkość
1968,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1968,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 3.2 mL
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Długość
18.8 cm (7.4 in.)
Szerokość
3 cm (1.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
50 cm2
Powierzchnia nominalna membrany
50 cm2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤7.5 mg/device
Matryca
Biomax®
wielkość porów
30 kDa NMWCO
pH
1 –14