Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ft | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Tygon AY242017
I.D. × O.D.
1/4 in. × 3/8 in.
General description
- Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
- Can be autoclaved repeatedly
- Heat weldable for sterile access
- Documented biocompatibility to the ISO 109993 standard
- Meets USP Class VI, FDA, and NSF criteria
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Tygon AY242017 | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon |
| I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in. | I.D. × O.D. - | I.D. × O.D. - | I.D. × O.D. - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?