Kluczowe dokumenty
XKEM00104
Millipore
2-way Vacuum Valve, plastic
Synonim(y):
2-Way Valve
Wybierz wielkość
1 EA
253,00 zł
253,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
253,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
253,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Materiały
polycarbonate
Poziom jakości
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.
Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2", 2", etc. 1 1/2" TC fittings connect to 1" or 1 1/2" O.D. tube sizes. 2" TC fittings connect to 2" O.D. tube size only.