WBAVDP001
Immobilon® Block - PO (Phosphoprotein Blocker)
Western blotting, dot/slot blotting, mass spectrometry, phosphorolation assay
Wybierz wielkość
206,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 lutego 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
206,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 lutego 2025Szczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
powierzchnia membrany
1000 cm2 , membrane coverage
metoda wykrywania
chemiluminescent (phosphoprotein)
fluorometric (phosphoprotein)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Jakość
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Możliwe przyczyny i potencjalne środki zaradcze w przypadku wyzwań napotkanych w wyniku blokowania, płukania, inkubacji przeciwciał i wykrywania/ekspozycji Western blot.
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots